Merck
Z247421
Coors Hirsch funnel
capacity ~10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
詳細
Filter Paper Diameter (mm): 13
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66297
キャパシティ
~10 mL
プレート直径
11.5 mm
上部外径
45 mm
直径
8.5 mm, perforated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
アプリケーション
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)