Merck
Z247308
Coors Buchner funnel
capacity 25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
詳細
For Filter Paper Diameter (mm): 35 to 40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66239
H
100 mm
キャパシティ
25 mL
プレート直径
43 mm
直径
32 mm, perforated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
アプリケーション
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)