Merck
Z254231
Sigma-Aldrich
フィルターアダプターセット
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
別名:
Adapter Set, Filter Adapter Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
neoprene
rubber
メーカー/製品名
Aldrich
関連するカテゴリー
詳細
ブフナーロート、三角ロート、フリットガラスロート、磁器フィルターロート用の黒いネオプレンゴムアダプター7個のセットです。サイズ1~7が1個ずつ入っています。オートクレーブ可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Coors™ Buchner funnel capacity 400 mL
Z247340
Coors Buchner funnel
Coors™ Buchner funnel capacity 25 mL
Z247308
Coors Buchner funnel
Coors™ Hirsch funnel capacity 20 mL
Z247448
Coors Hirsch funnel