詳細
For Filter Paper Diameter (mm): 70
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66242
H
130 mm
キャパシティ
120 mL
プレート直径
83 mm
直径
60 mm, perforated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coors™ Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
アプリケーション
The Coor™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック