Merck
Z419907
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14610-0000
キャパシティ
250 mL
プレート直径
104 mm
リムからプレートまでの高さ
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
漏斗1個には、真空下で保持良好かつ高流量にするため、封鎖性に富み、多数の粗い孔のあるPE製濾過プレートが付属しています。濾紙の有無にかかわらず使用できます。52°C(125°F)未満で使用してください。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Coors™ Buchner funnel capacity 600 mL
Z247359
Coors Buchner funnel