Merck
Z419885
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14608-0000
キャパシティ
50 mL
プレート直径
36 mm
リムからプレートまでの高さ
35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
漏斗1個には、真空下で保持良好かつ高流量にするため、封鎖性に富み、多数の粗い孔のあるPE製濾過プレートが付属しています。濾紙の有無にかかわらず使用できます。52°C(125°F)未満で使用してください。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)