Merck
Z245577
Sigma-Aldrich
Aldrich®ステンレススチール製ブフナー漏斗
funnel O.D. 25 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Ace Glass 1256309
H
12.7 cm , plate to top
漏斗外径
25 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made of heavy gauge, 316L electropolished SS with easy to remove perforated plate for thorough cleaning or autoclaving. Funnels are unbreakable, have welded seams, 1/2 in. O.D. hose connector, and are rated for full vacuum. Suitable for use with solvents that degrade PP funnels, and high purity, biotechnical, and GMP applications.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Coors™ Buchner funnel capacity 2000 mL
Z247375
Coors Buchner funnel
Coors™ Buchner funnel capacity 70 mL
Z247316
Coors Buchner funnel