Merck
BAF146000043
SP Bel-Art® Two Piece Buchner Funnels
polypropylene, capacity 40 mL (1.35 oz)
別名:
Buchner Funnel, Funnels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
特徴
to hold 42.5 mm 1¹¹⁄₁₆"
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14600-0043
全体高
3.9375 in. (100 mm)
キャパシティ
40 mL (1.35 oz)
プレート直径
1.5 in. (38 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (6 mm) × 1.8125 in. (46 mm) × 0.375 in. (9 mm)
top I.D. × O.D.
1.75 in. (45 mm) × 2 in. (51 mm)
詳細
Easy-to-clean two-piece, polypropylene plastic Buchner funnels include a molded in perforated plate.
特徴および利点
  • Lightweight; not top-heavy
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Use with Vac-Ring Filter Seal (H38959-0000) for quick filter setup
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)