Merck
Z178144
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 165 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14602-0000
キャパシティ
165 mL
プレート直径
70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
250°F(121°C)で蒸気オートクレーブ可能。成形した2部品構造。噛み合って真空密閉します。穴が開いたフィルタープレート。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)