Merck
Z693685
Duran® フィルタリングフラスコ、 Keck® アセンブリセット付き
capacity 100 mL
別名:
212042452
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
ジョイント
joint ST/NS neck24 mm
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 212042452
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DuranフィルタリングフラスコにはKeckクリップアセンブリが付属し、真空濾過に最適です。プラスチック製のホース継手は安全性、製品についての規制とも満たし、形状は三角フラスコです。Duranホウケイ酸ガラスタイプ3.3製で、フラスコは最大限の化学薬品耐性と耐熱性を実現し、ISO 6556規格を満たしています。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)