Merck
Z254274
Sigma-Aldrich
個別のフィルダーアダプター
size 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
サイズ
3
包装
pkg of 12 ea
H ×厚み
25 mm × 3 mm
底面 外径 × 内径
22 mm × 16 mm
上部外径 × 内径
37 mm × 31 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブフナー漏斗、三角漏斗、フリットガラス漏斗、素焼ろ過漏斗用。黒色のネオプレンゴム製アダプターは、フィットするものを1つ選ぶか、または入れ子状態で重ねて漏斗の軸部にフィットさせて使います。オートクレーブ耐用。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)