サイズ
7
包装
pkg of 12 ea
H ×厚み
45 mm × 5.5 mm
底面 外径 × 内径
57 mm × 46 mm
上部外径 × 内径
86 mm × 75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブフナー漏斗、三角漏斗、フリットガラス漏斗、素焼ろ過漏斗用。黒色のネオプレンゴム製アダプターは、フィットするものを1つ選ぶか、または入れ子状態で重ねて漏斗の軸部にフィットさせて使います。オートクレーブ耐用。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)