物質
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
ディスク直径
20 mm
漏斗容量
15 mL
ステム直径
10 mm
ポアサイズ
10-20 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック