Merck
SYNF964024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
60 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 42 mm
別名:
Synthware F964024, filter funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F964024
キャパシティ
60 mL
60 mL
プレート外径
42 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware Büchner funnel with an inner joint and a perforated glass plate, sealed with a perforated glass disc to support filter media. It features a standard taper inner joint (14/20) and a hose connector for the vacuum source.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)