メーカー/製品名
V115712
詳細
Synthware™ dual vacuum trap complete assembly includes O-rings and clamps. It is designed for use with manifolds having #15 O-ring joints and features 0-12 mm high vacuum valves as the shut-off. The pre-trap utilizes two 28/15 ball joints to add flexibility to the assembly. Additionally, the pre-trap uses a 57 mm horseshoe clamp and two 57 mm O-ring flanges for quick connection.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)