Merck
SYNV131003
Synthware conical bottom reaction vial with holed compression cap
3 mL, joint: ST/NS 14/10
別名:
Synthware V131003, reaction tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/10
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V131003
キャパシティ
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)