Merck
T83801
Sigma-Aldrich
トリチルクロリド
97%
別名:
クロロトリフェニルメタン, トリフェニルクロロメタン, トリフェニルメチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3CCl
CAS番号:
分子量:
278.78
Beilstein:
397363
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
bp
230-235 °C/20 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミン、アルコール、チオールについての保護試薬
塩化トリチルは以下の反応の触媒として使用できます:
  • ナフトール、アリールアルデヒド、アセトニトリルのワンポット3成分反応による1-アミドアルキル-2-ナフトールのリッター型合成。
  • ベンジルとアルデヒド、一級アミン、酢酸アンモニウムとのワンポット多成分反応による1,2,4,5-テトラ置換イミダゾールの合成。
  • 無溶媒条件下でのフェノール、芳香族アルデヒド、アミドのワンポット多成分反応によるアミドアルキルフェノールの調製。
  • 芳香族アルデヒド、アミン、β-ケトエステルを用いた置換ピペリジンのワンポット多成分合成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T83801-25G:
T83801-100G:
T83801-BULK:
T83801-500G:
T83801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One pot synthesis of 1, 2, 4, 5-tetrasubstituted-imidazoles catalyzed by trityl chloride in neutral media
Moosavi-Zare AR, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(105), 60636-60639 (2014)
Tetrahedron Letters, 48, 5017-5017 (2007)
Trityl chloride as an efficient organic catalyst for one-pot, five-component and diastereoselective synthesis of highly substituted piperidines
Sajadikhah SS, et al.
Research on Chemical Intermediates, 40(2), 723-736 (2014)
Trityl chloride as an efficient organic catalyst for the synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphtols in neutral media at room temperature
Khazaei A, et al.
Applied Catalysis A: General, 386(1-2), 179-187 (2010)
J S Davidson et al.
Biochimica et biophysica acta, 847(1), 1-7 (1985-10-30)
Intercellular junctional communication was measured using [14C]citrulline incorporation in co-cultures of argininosuccinate synthetase-deficient and argininosuccinate lyase-deficient human fibroblasts. Triphenylmethane, triphenylmethylchloride and tetraphenylboron inhibited communication at concentrations at least 12-fold lower than cytotoxic concentrations. This inhibition was of rapid onset and