直径
1.75 mm
重量
500 geach
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TPE-HP flexible 3D Printing Filament: Wear-resistant and flexible
Material Properties
- Highly technical flexible material, perfect for any situation.
- Very high abrasion and scratch resistance.
- 3d print objects with exceptional thermical-resistance characteristics.
- Very low hygroscopy, no need to worry for humidity anymore.
Material Properties
- Density: 1 g/cm3
- Water absorption: 0.4%
- Hardness: 74 sh/A - 22 sh/D
- Tensile strain at break: 32 MPa
- Charpy Impact at 23 °C: No break
- Charpy Impact at -30 °C: No break
- Melting point: 134 °C
- Vicat point: 58 °C
アプリケーション
Flexability TPE-HP 3D Printing Parameters
- Extruder (nozzle) temperature: 240 +/-10 °C
- Bed temperature: 95 +/-10 °C
- Print speed: 30-40 mm/s
- Fan: 0-30 %
- Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TRD3D0048-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)