Merck
W208000
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
≥98%, FG
別名:
Isoamyl caprylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
214.34
FEMA番号:
2080
EC Number:
欧州評議会番号:
401
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.120
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
260 °C
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coconut; green; fruity; waxy; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoamyl octanoate is an aroma compound found in different kinds of wine.
生物化学的/生理学的作用
20 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:スコッチウイスキ-、ウイスキ-、バ-ボンウイスキ-、ワイン、バナナ、リンゴ、イチゴ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W208000-BULK:
W208000-9KG:
W208000-4KG:4548173966625
W208000-SAMPLE:
W208000-VAR:
W208000-1KG:4548173966618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile compounds by SPME-GC as age markers of sparkling wines.
Francioli S, et al.
American Journal of Enology and Viticulture, 54(3), 158-162 (2003)
Determination of volatile aroma compounds of Blaufrankisch wines extracted by solid-phase microextraction.
Vas G, et al.
Journal of Chromatographic Science, 36(10), 505-510 (1998)
Quantitative determination of the odorants of young red wines from different grape varieties.
Ferreira V, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(11), 1659-1667 (2000)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)