由来生物
synthetic
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
bp
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W220302-5KG:
W220302-1KG:
W220302-SAMPLE:
W220302-10KG:
W220302-VAR:
W220302-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック