Merck
W246680
Sigma-Aldrich
ユーカリ油
greener alternative
natural, ≥80%, product of Dutch Essential Oils, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2466
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
camphoraceous; herbaceous
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
(Eucalyptus Globulus)
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
(Eucalyptus Globulus)
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥80%
品質
400
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
camphoraceous; herbaceous
SMILES記法
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is BioRenewable and thus aligns with "Designing Safer Chemicals" and "Use of Renewable Feedstocks".
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.8 °F - closed cup
引火点(℃)
57.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W246680-SAMPLE-K:
W246680-25KG-K:
W246680-VAR-K:
W246680-10KG-K:
W246680-1KG-K:
W246680-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)