Merck
W311936
Sigma-Aldrich
イランイラン油
extra, blend, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
3119
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Cananga odorata
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]/D -12.0 to -17.5°
組成
contains IFRA restricted ylang-ylang oil
屈折率
n20/D 1.503
密度
0.963 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
geraniol, eugenol, farnesol, Cananga odorata and ylang-ylang oil, linalyl acetate, isoeugenol, benzyl alcohol, linalool, β-caryophyllene (ox.), benzyl salicylate, benzyl benzoate
官能
floral
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W311936-1KG:
W311936-5KG:
W311936-BULK-K:
W311936-VAR-K:
W311936-1KG-K:
W311936-5KG-K:
W311936-SAMPLE:
W311936-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)