Merck
W247502
Sigma-Aldrich
メチルオイゲノール
≥98%, FCC
別名:
オイゲノールメチルエーテル, オイゲニル メチル エーテル, 4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2475
Beilstein:
1910871
EC Number:
欧州評議会番号:
185
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
官能:
cinnamon; clove; spicy; sweet; warm
グレード:
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FCC
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
eugenol
官能
cinnamon; clove; spicy; sweet; warm
SMILES記法
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルオイゲノールはOcimum(オシマム)種の精油の主成分の1つです。それは東洋ミバエの誘引薬でもあります。
アプリケーション
  • 5 種類のオイゲノールを検出するモノクローナル抗体を用いた広域スペクトル免疫測定法の開発と、その分子認識メカニズムの研究:本論文では、メチルオイゲノールを含む複数のオイゲノール誘導体を検出するように設計された、モノクローナル抗体を用いた新しい免疫測定法が紹介されています。この方法は、それらの分子間相互作用と、食品安全性および医薬品分析における潜在的な応用についての洞察を提供しています(Luo et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
1.5 ppmでの味
その他情報
天然発生:アニス、バナナ、バジル、シナモン、チョウジ、ナツメグ、プラム、ラズベリー、桃、パパイヤ、パッションフルーツおよびアンズ。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W247502-1KG-K:4548173969848
W247502-10KG-K:4548173969831
W247502-SAMPLE-K:
W247502-VAR-K:
W247502-25KG-K:4548173969855
W247502-25KG:
W247502-SAMPLE:
W247502-10KG:
W247502-BULK-K:
W247502-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Roktim Gogoi et al.
Current pharmaceutical biotechnology, 21(10), 927-938 (2020-02-18)
The essential oil of methyl eugenol rich Cymbopogon khasianus Hack. was evaluated and its bioactivities were compared with pure methyl eugenol. So far, methyl eugenol rich essential oil of lemongrass was not studied for any biological activities; hence, the present
Biosynthesis of estragole and methyl-eugenol in sweet basil (Ocimum basilicum L). Developmental and chemotypic association of allylphenol O-methyltransferase activities.
Lewinsohn E, et al.
Plant Science, 160(1), 27-35 (2004)
Essential oil yield and quality of methyl eugenol rich Ocimum tenuiflorum Lf (syn. O. sanctum L.) grown in south India as influenced by method of harvest.
Kothari SK, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1), 67-72 (2004)
Attraction of the oriental fruit fly, Dacus dorsalis, to methyl eugenol and related olfactory stimulants.
Metcalf RL, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 72(7), 2501-2505 (1975)
Wei Ding et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 123(1), 103-112 (2011-06-11)
Methyleugenol (MEG), a constituent of human food, induces malignant tumors in multiple tissues of rats and mice. Although MEG forms DNA adducts and induces unscheduled DNA synthesis in rat liver, it is negative in many in vitro genetic toxicity assays.