Merck
W257525
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
natural (US), ≥97%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
228.37
FEMA番号:
2575
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.113
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; berry; green; waxy; fruity
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W257525-VAR-K:
W257525-SAMPLE-K:
W257525-BULK:
W257525-1KG-K:4548173363004
W257525-BULK-K:
W257525-VAR:
W257525-100G-K:4548173362991
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1