Merck
W292155
Sigma-Aldrich
ソルビン酸カリウム
≥99%, FG
別名:
2,4-ヘキサジエン酸カリウム, ソルビン酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CHCOOK
CAS番号:
分子量:
150.22
FEMA番号:
2921
Beilstein:
5357554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
E番号:
E 202
NACRES:
NA.21
官能:
odorless
グレード:
FG
Halal
Kosher
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI Key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W292155-BULK-K:
W292155-1KG-K:
W292155-10KG-K:
W292155-25KG-K:
W292155-VAR-K:
W292155-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)