Merck
85520
Sigma-Aldrich
ソルビン酸カリウム
purum p.a., ≥99.0% (NT)
別名:
2,4-ヘキサジエン酸カリウム, ソルビン酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CHCOOK
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
5357554
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (NT)
フォーム:
beads
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
beads
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI Key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ソルビン酸カリウムは、ソルビン酸のカリウム塩です。高速液体クロマトグラフィ(HPLC)で分析後のUVダイオードアレイ検出器(HPLC-UV)およびLC-MS/MS(液体クロマトグラフィー質量分析)による食物および飲物中のソルビン酸カリウムの質的および量的評価が提案されています。ソルビン酸カリウムは、微生物増殖防止剤として食品・飲料業界で広く使用されています。
アプリケーション
  • ソルビン酸カリウムがトウモロコシサイレージ中のエタノールと 2 種類のエステルの生成を減少:この研究では、ソルビン酸カリウムがトウモロコシサイレージ中のエタノール生成と揮発性有機化合物に及ぼす影響を調査し、飼料の栄養価と安全性に影響を与える可能性を検討しています(SD Hafner, RB Franco, L Kung Jr, CA Rotz, 2014 - Elsevier)。
  • ソルビン酸カリウムとベンゾトリアゾールから構成される、2 成分系阻害剤組成物による銅の腐食抑制:この研究では、ソルビン酸カリウムとベンゾトリアゾールを組み合わせて銅の腐食を軽減する手法が検討されており、これは材料の保存やエンジニアリングにも影響を与えるものです(D Gelman, D Starosvetsky, Y Ein-Eli, 2014 - Elsevier)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85520-6X1KG:
85520-VAR:
85520-1KG:
85520-250G:
85520-50G:
85520-6X250G:
85520-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kjersti Aaby et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(13), 5156-5166 (2007-06-07)
In this study the impact of achenes on polyphenolic compounds, ascorbic acids, and antioxidant activities in strawberry purees at production and after storage at 6 and 22 degrees C for 8 and 16 weeks was investigated. Strawberry purees were made
Enhancing antimicrobial activity of chitosan films by incorporating garlic oil, potassium sorbate and nisin.
Pranoto Y, et al.
LWT--Food Science and Technology, 38(8), 859-865 (2005)
Presence of ?-glucanase activity in wheat and dairy ingredients and use of organic salts as potential enzyme inhibitors.
Tosh SM, et al.
Tosh SM, et al.
Journal of Cereal Science, 56(3), 538-543 (2012)
A comparative study of the effects of the two preservatives, sodium benzoate and potassium sorbate on Aspergillus niger and Penicillium notatum
A Heydaryinia, et al.
Jundishapur journal of microbiology (2011)
Nathalie Gnanou Besse et al.
International journal of food microbiology, 288, 13-21 (2018-04-01)
The reference method for the detection and enumeration of L. monocytogenes in food (Standards EN ISO 11290-1&2) has been validated by inter-laboratory studies in the frame of the Mandate M381 from European Commission to CEN. In this paper, the collaborative