Merck
W292206
Sigma-Aldrich
プロペニルグアエトール
≥99%, FCC, FG
別名:
トランス-2-エトキシ-5-(1-プロぺニル)フェノール, プロペニルグアエトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2922
EC Number:
欧州評議会番号:
170
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.002
NACRES:
NA.21
官能:
anise; creamy; sweet; vanilla
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
mp
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
anise; creamy; sweet; vanilla
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
25 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W292206-5KG:
W292206-1G:
W292206-100G:
W292206-5KG-K:4548173974156
W292206-SAMPLE:
W292206-100G-K:4548173974132
W292206-1KG-K:4548173974149
W292206-BULK-K:
W292206-1KG:
W292206-VAR-K:
W292206-BULK:
W292206-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)
資料
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor