About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
natural (US)
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W302475-BULK-K:
W302475-VAR-K:
W302475-1KG-K:
W302475-10KG-K:
W302475-SAMPLE-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)