Merck
W400408
Sigma-Aldrich
2-(メチルチオ)エタノール
≥99%
別名:
2-(メチルメルカプト)エタノール, 2-ヒドロキシエチルメチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.16
FEMA番号:
4004
Beilstein:
1731081
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.179
NACRES:
NA.21
官能:
meaty; sulfurous
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.4930 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; sulfurous
SMILES記法
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W400408-BULK:
W400408-SAMPLE:
W400408-100G:4548173980966
W400408-5KG:
W400408-1KG:4548173980973
W400408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aaron B Cowley et al.
Biochemistry, 43(6), 1656-1666 (2004-02-11)
N-Acetylmicroperoxidase-8 (1) contains heme and residues 14-21 of horse mitochondrial cytochrome c (cyt c). The two thioether bonds linking protein to heme in cyt c are present in 1, and the native axial ligand His-18 remains coordinated to iron. As
Matthew C Mackenzie et al.
Biomacromolecules, 16(1), 236-245 (2014-12-18)
The field of RNA interference depends on the development of safe and efficient carriers for short interfering ribonucleic acid (siRNA) delivery. Conventional cationic monomers for siRNA delivery have utilized the nitrogen heteroatom to produce cationic charges. Here, we polymerized cationic