Merck
W457533
Sigma-Aldrich
Diisoamyl disulfide
≥98%
別名:
3-methyl-1-(3-methylbutyldisulfanyl)butane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22S2
CAS番号:
分子量:
206.41
FEMA番号:
4575
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
onion; sweet
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W457533-100G:
W457533-BULK:
W457533-VAR:
W457533-1KG:
W457533-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)