Merck
W6764
L-Phenyl-13C6-alanine
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
171.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
グレード
cGMP
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
W6764-BULK:
W6764-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)