Merck
W800036
Sigma-Aldrich
5-ヘキセン-2-オン
≥98%
別名:
アリルアセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1699137
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
07.162
NACRES:
NA.21
官能:
ethereal; floral
食物アレルゲン:
no known allergens
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; floral
SMILES記法
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI Key
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W800036-100G:
W800036-BULK:
W800036-SAMPLE:
W800036-VAR:
W800036-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)