Merck
WHAWB100037
Qiagen® Multi Barrier Pouch
medium, size , L x W 4.37" x 6.5" (11.1 cm x 16.5 cm), pkg of 100 ea
別名:
Z747416
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Qiagen WB100037
サイズ
, L x W 4.37" x 6.5" (11.1 cm x 16.5 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Medium size 4.37 x 6.5 inch (11.1 x 16.5 cm) Multi-Barrier Pouches for transport or storage of QIAcard FTA Classic or larger formats.
特徴および利点
  • Laminated layers maintain sample integrity and security by protecting the card from exposure to gas or liquid contamination.
  • The outer paper surface is suitable for labeling or writing. The Multi-Barrier Pouch has a resealable closure. To optimize sample integrity FTA Cards are stored in a Multi-Barrier Pouch with a desiccant packet.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.