Merck
WHAWB100035
Qiagen® swabs for bucal and saliva sample collection
Omni Swab, sterile, pkg of 100 ea
別名:
Z747394
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Qiagen WB100035
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
bacteria
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sterile collection swabs with ejectable brush-like head used for buccal and saliva samples and convenient DNA extraction.
特徴および利点
  • Omni Swabs are manufactured with an absorbent material that increases buccal cell concentrations to give high quality results.
  • Compatible with standard STR amplification chemistry.
  • OmniSwab collection swabs are individually packaged in a clean-room environment and sterilized by gamma irradiation.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)