安全性情報
Z699365
Whatman® Swabs および SwabChecks
Buffer Swabs, capacity 4 mL
別名:
swab kit, swab kits, swabs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
特徴
Buffer Swabs
包装
pkg of 125 ea
メーカー/製品名
Maine Mfg 10498305
キャパシティ
4 mL
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
bacteria
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SwabCheckの原理
セルローススワブを用いて検査対象の表面を拭き取り、採取した細菌をこのスワブ経由でチューブ(指示薬色素入りの特殊な培地を含有)に移し培養します。細菌1個で十分に変色します。これは、SwabCheckが従来のATP法よりも約1000倍の感度であることを意味します。この正確性は、食品業界において特に重要です。この簡単な方法を用いれば、食品や飲料にどんな濃度でも存在してはならないリステリア菌などの微生物を同定できます。
特長と利点
  • 各タイプのコンタミネーションについて正しく検査
  • 定性的かつ半定量的な衛生管理
  • 滅菌包装済み、そのまま使用可能
  • 扱いが簡単
  • 迅速な結果
  • 長い有効期間
  • SwabCheckの使用
扱うのは簡単です。滅菌包装を開封してスワブを取り出し、約10 × 10 cmの範囲をスワブで拭き取ります。次に、培地入りチューブのキャップを開け、このスワブを挿入したらキャップを固く締めます。サンプルのチューブにラベルを付け、適切な温度で培養します。
変色した場合、該当する微生物が存在することを示します。変色が速いほど、バイオバーデンが高いことを示します。最大培養期間を過ぎても変色が認められなかった場合、対応する微生物は存在しません。WhatmanのSwabCheckは、25個入りパックです。有効期間は12ヶ月です。
バッファースワブ
培養および計数のためラボに運ぶのに先立ち、フラットまたは入り組んだ表面の汚染物を採取する場合に使用します。バッファースワブは静菌性、殺菌性の化合物とも含まず、洗剤の作用を抑制できません。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
Z699365-125EA:
Z699365-500EA:
Z699365-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2