Merck
MMSB10025
Millipore
リン酸バッファーバイアル入りスワブ
Neutralizing agents to counteract adverse effects of residual chlorine or quaternary ammonium compounds
別名:
中和バッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.24
物質
Dacron swab(s)
polyethylene cap
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
品質水準
包装
box of 25 units
入力
sample type beverage(s)
sample type food(s)
アプリケーション
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
適合性
for use with Dip and Swab Samplers (MC0010025; MHPC10025; MY0010025)
輸送温度
ambient
詳細
リン酸バッファーバイアル入りスワブには、衛生処理後の表面に残っている可能性のある塩素や第4級アンモニウム化合物の有害作用を弱めるための中和剤が含まれています。バイアル中のスワブは、平坦な表面やでこぼこした表面の微生物濃度のサンプリングに使用します。
アプリケーション
リン酸バッファーバイアル入りスワブは、微生物汚染の除去に用いている衛生対策の効果を評価するために、食品生産施設や食品処理施設などで幅広い用途に使用できます。これらのスワブは、臨床ラボ、環境モニタリング、食品と飲料、水モニタリングで使用されています。
適合性
リン酸バッファーに入っている環境モニタリングスワブ
物理的形状
カラーコード: 透明
法的情報
Dacron is a trademark of Invista North America S.a.r.l.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MMSB10025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.