特徴
Listeria SwabCheck
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Maine Mfg 10498408
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
bacteria
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リステリア用SwabCheck
リステリア分離用SwabCheckは、品質システムの改善とリステリア汚染リスクの最小化のため、従来の選択的な方法と並行して用いるよう設計されています。本製品は診断検査に用いるのが簡単なため、リステリア種が存在した場合の重大性が考えられる環境や食品であれば、どこにでも適用できます。リステリア種と特にリステリア菌は、食品業界において急速に最も重要な病原体になりつつあります。世界各国の規制当局は、すべての食品を対象にリステリアが含まれないよう主張しています。リステリア分離用SwabCheckは、強化したエスクリン培地組成において機能します。エスクリンの加水分解により、独特の黒色/褐色の沈殿が生じます。培地にはインヒビターや抗生物質を添加しているため、リステリア種以外の増殖は阻害します。
リステリア分離用SwabCheckは、品質システムの改善とリステリア汚染リスクの最小化のため、従来の選択的な方法と並行して用いるよう設計されています。本製品は診断検査に用いるのが簡単なため、リステリア種が存在した場合の重大性が考えられる環境や食品であれば、どこにでも適用できます。リステリア種と特にリステリア菌は、食品業界において急速に最も重要な病原体になりつつあります。世界各国の規制当局は、すべての食品を対象にリステリアが含まれないよう主張しています。リステリア分離用SwabCheckは、強化したエスクリン培地組成において機能します。エスクリンの加水分解により、独特の黒色/褐色の沈殿が生じます。培地にはインヒビターや抗生物質を添加しているため、リステリア種以外の増殖は阻害します。
SwabCheckの原理
セルローススワブを用いて検査対象の表面を拭き取り、採取した細菌をこのスワブ経由でチューブ(指示薬色素入りの特殊な培地を含有)に移し培養します。細菌1個で十分に変色します。これは、SwabCheckが従来のATP法よりも約1000倍の感度であることを意味します。この正確性は、食品業界において特に重要です。この簡単な方法を用いれば、食品や飲料にどんな濃度でも存在してはならないリステリア菌などの微生物を同定できます。
特長と利点
扱うのは簡単です。滅菌包装を開封してスワブを取り出し、約10 × 10 cmの範囲をスワブで拭き取ります。次に、培地入りチューブのキャップを開け、このスワブを挿入したらキャップを固く締めます。サンプルのチューブにラベルを付け、適切な温度で培養します。
変色した場合、該当する微生物が存在することを示します。変色が速いほど、バイオバーデンが高いことを示します。最大培養期間を過ぎても変色が認められなかった場合、対応する微生物は存在しません。WhatmanのSwabCheckは、25個入りパックです。有効期間は12ヶ月です。
セルローススワブを用いて検査対象の表面を拭き取り、採取した細菌をこのスワブ経由でチューブ(指示薬色素入りの特殊な培地を含有)に移し培養します。細菌1個で十分に変色します。これは、SwabCheckが従来のATP法よりも約1000倍の感度であることを意味します。この正確性は、食品業界において特に重要です。この簡単な方法を用いれば、食品や飲料にどんな濃度でも存在してはならないリステリア菌などの微生物を同定できます。
特長と利点
- 各タイプのコンタミネーションについて正しく検査
- 定性的かつ半定量的な衛生管理
- 滅菌包装済み、そのまま使用可能
- 扱いが簡単
- 迅速な結果
- 長い有効期間
- SwabCheckの使用
扱うのは簡単です。滅菌包装を開封してスワブを取り出し、約10 × 10 cmの範囲をスワブで拭き取ります。次に、培地入りチューブのキャップを開け、このスワブを挿入したらキャップを固く締めます。サンプルのチューブにラベルを付け、適切な温度で培養します。
変色した場合、該当する微生物が存在することを示します。変色が速いほど、バイオバーデンが高いことを示します。最大培養期間を過ぎても変色が認められなかった場合、対応する微生物は存在しません。WhatmanのSwabCheckは、25個入りパックです。有効期間は12ヶ月です。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック