物質
egg-shaped
egg-shaped PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37130-0114
L
32 mm
直径
16 mm
サイズ
1 1/4 in. × 5/8 in.
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
- Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
- Autoclave safe.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)