Merck
Z266302
Sigma-Aldrich
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, polygon, diam. 8 mm, L 20 mm, white
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
polygon
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37120-0020
L
20 mm
直径
8 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3