Merck
Z260762
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 20 L (5 gal)
別名:
carboys, jerricans, plastic jerry cans
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
closure size
53B
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2242-0050
H × W × L
229 mm × 445 mm × 305 mm
キャパシティ
20 L (5 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)