Merck
C6942
Sigma-Aldrich
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene
別名:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
low-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2318-0065
H ×直径
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
公称容量
25 L (6.5 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
簡単に分注できるように設計されています。1ガロン単位と 5 L単位の目盛付きです。栓の突起部はカルボイで、一体型に成型されています。栓のキャップは含まれています。記載されていない限り、83B(83 mm)キャップです。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries