Merck
Z360287
Sigma-Aldrich
大型瓶Carboy用コック栓
polypropylene
別名:
plastic spigot, plastic spigots
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 6422-0010
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapter accepts 1/4 to 5/16 in. tubing. This spigot is the standard fitting for all Nalgene carboys. Do not autoclave adapter.
Spigots fit all Nalgene carboys. Both are autoclavable when installed on autoclavable carboys. Thread is 11/8 in. - 12 straight female threads. Spout accepts 5/8 in. I.D. tubing.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)