Merck
Z675539
ポリプロピレンカーボイ、水栓付き
size 10 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11846-0025
サイズ
10 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
頑丈なカーボイに、注ぎ口を受けるモールド成型のネジ式栓が付いています。構造全体が、121°C(華氏250度)のオートクレーブ可能、耐薬品性のポリプロピレン製です。オートクレーブ時には、キャップを外してください。
  • 片手で栓を操作でき、簡単に分注できます。
  • 83 mm密閉キャップ、シリコン製ガスケット付き
  • 持ち運ぶときや注ぐとき用に2つの大きな取っ手付き
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)