Merck
Z675598
ポリプロピレンカーボイ、水栓付き
size 8 L (2 gal)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
low-density polyethylene carbonate (Bottle and spigot)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11847-0020
サイズ
8 L (2 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注水用のねじ込み式水栓を備えたカーボイです。水栓を付属のプラグと交換することにより、水の長期保存も可能です。キャップは刻み目が深く付けられていますので、開閉時のグリップが容易です。平坦な側面には、ラベルの貼付や油性マーカーでの書き込みが可能です。
  • 水栓を半回転して全開に
  • ポリエチレン製で、腐食性の酸やアルカリに対し耐性
  • 非常に厚みがありつつも、同サイズのガラス瓶よりも軽量
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)