Merck
C2692
Sigma-Aldrich
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
別名:
carboys, nalgene carboys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2210-0020
H ×直径
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
公称容量
10 L (2.5 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1ガロン単位と5 L単位の目盛付きです。83B(83 mm)キャップ。
Store and transport reagents with in round LDPE Carboys with screw cap, featuring wide shoulder handles that allow for easy carrying and pouring with gloved hands. These carboys accept 13.5 rubber stoppers for an alternative sealing method.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)