Merck
Z260754
Nalgene® fluorinated jerrican carboy
capacity 10 L (2.5 gal)
別名:
carboys, jerricans, plastic jerry cans
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
closure size
53B
メーカー/製品名
Nalgene 2242-0025
H × W × L
191 mm × 368 mm × 229 mm
キャパシティ
10 L (2.5 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Useful with most acids, alkalis, and aggressive solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Long integral spout and recessed bottom handgrip allows easy pouring.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)