Merck
Z710997
Wheatonメディウムビン用交換キャップ
rubber lined cap only (size 33-430)
別名:
240280
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
メーカー/製品名
WHEATON®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• Rubber lined caps feature a nontoxic white styrene-butadiene rubber liner ideal for cell culture work•
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.