Merck
Z260789
Sigma-Aldrich
Nalgene® fluorinated carboys with spigot
capacity 20 L (5 gal)
別名:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS2327-0050
H × W × L
381 mm × 219 mm × 318 mm
キャパシティ
20 L (5 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rectangular carboys for dispensing a variety of solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Graduations are molded in L and gal. Closure size (mm): 100.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)