Merck
Z260770
Sigma-Aldrich
Nalgene® fluorinated carboys with spigot
capacity 9 L (2.3 gal)
別名:
carboys, naglene bottles, nalgene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS2327-0020
H × W × L
343 mm × 146 mm × 216 mm
キャパシティ
9 L (2.3 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rectangular carboys for dispensing a variety of solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Graduations are molded in L and gal. Closure size (mm): 100.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)