物質
high-density polyethylene bottle
natural bottle
polypropylene cap
round bottle
white polypropylene screw closure
wide-mouth bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53 B)
詳細
Not autoclavable
特徴
autoclavable: no
with cap
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2125-2000
ボトル 直径× H
119 mm × 260 mm
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Round, heavy-duty, thick walled, wide-mouth bottles.
特徴および利点
- Nalgene® wide mouth heavy-duty bottles are specially designed for extra-rugged use.
- Ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals.
- Includes leak-proof closure for preventing sample loss.
- Suitable for use as a reservoir and waste trap in automated instrumentation.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック